Learn More
Fisherbrand™ Zellspatel [Drigalskispatel]
Artikelnummer. 15645467 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Sterilität:
Steril
Größe (angloamerikanisch):
1,18 in.
2.36 Zoll
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 15645467
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bruchsichere und wiederverwendbare Verteiler aus Polypropylen sind in zwei Größen erhältlich: Stabbreiten von 30 und 60 mm
  • Verwenden Sie 30 mm breite Verteiler für vorgefertigte Doppelplatten; 60 mm für vorbereitete Platten von 100 bis 150 mm
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Steril (einzeln verpackt) oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Geräte) Vorgefertigte Platten mit 100 bis 150 mm
Größe (angloamerikanisch) 2.36 Zoll
Größe (metrisch) 6 cm
Material Polypropylen
Produkttyp Zellenverteiler
Sterilität Steril