Learn More
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen mit Gewinde, Klasse B
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
3,7 mL
30 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
45 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
25 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1 dr.
8 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
576 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Schwarze Phenolharz-Schraubverschlüsse mit weißen Gummieinsätzen
Universalfläschchen für lichtempfindliche Materialien
- Aus bernsteinfarbigem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
- Autoklavierbar
- Schwarzer Schraubverschluss
- Weiße Gummiauskleidung
- Die Kappen sind separat verpackt.
Bestellinformation
Die Verschlüsse sind separat verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | B |
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien |
| Volumen (angloamerikanisch) | 8 dr. |
| Mehr anzeigen |