Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11738889 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
20-400
22-400 mm
24-400 mm
28-400
33-400
Menge:
12/Karton
12/Packung
24/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge unitSize
11738889 60 ml 20-400 24/Karton 24 Stück
11748889 120 ml 22-400 mm 24/Karton 24 Stück
11758889 240 mL 24-400 mm 12/Packung 12 Stück
11768889 500 ml 28-400 12/Packung -
11778889 1000 ml 33-400 12/Karton 12 Stück
5 options
Artikelnummer. 11738889
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Lagerung von flüssigen Proben. Fisherbrand™ Transparente Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen die Integrität des Inhalts geschützt werden muss.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Mit einem engen Gewindehals, gerundeten Schultern und einem runden Körper
  • Glas wirkt sich chemisch minimal auf den Inhalt aus
Spezifikation
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 20-400
Closure Included Yes
Öffnung Eng
Form Boston Round
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-400
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes