Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11593762 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
43-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Karton
48/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge unitSize
11593762 30 mL 43-400 384/Karton 384 Stück
11714339 30 ml 43-400 48/Karton 48 Stück
11724339 60 mL 53-400 24/Karton 24 Stück
11523772 60 mL 53-400 144/Karton 144 Stück
11734339 125 ml 58-400 24/Karton 24 Stück
11778789 250 ml 70-400 12/Karton 12 Stück
11744339 473 ml 89-400 12/Karton 12 Stück
11754339 1000 ml 89-400 12/Karton 12 Stück
8 options
Artikelnummer. 11593762
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die transparenten Mehrzweckgläser gewährleisten maximale Sicht auf den Inhalt. Fisherbrand™ Transparente geradwandige Gläser mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PE-Einlage sind in vielen verschiedenen Größen von 1 bis 32 oz. erhältlich.
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
  • Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Clear
Material Glas
Verpackung 384/Karton
Menge 384/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 43-400
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form Geradwandiges Gefäß
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43-400
Verschlusstyp Schraubkappe