Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11778789 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
43-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Karton
48/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11778789
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die transparenten Mehrzweckgläser gewährleisten maximale Sicht auf den Inhalt. Fisherbrand™ Transparente geradwandige Gläser mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PE-Einlage sind in vielen verschiedenen Größen von 1 bis 32 oz. erhältlich.
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
  • Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Transparent
Material Glas
Verpackung 12/Karton
Menge 12/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 70-400
Öffnung Weit
Form Geradwandiges Gefäß
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70-400
Verschlusstyp Schraubverschluss