Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1mm dick
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescription
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 12, 25 und 50 Proben sind mit dem Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 50 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 15 μ l |