Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 2 mm dick
Artikelnummer. 11563402 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
12
16
20
25
28
40
50
Probenvolumen (metrisch):
30 μl
34 μl
52 μ l
60 μ l
80 μ l
104 μ l
144 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11563402
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 12, 25 und 50 Proben sind mit dem Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat
Typ Kamm
Anzahl Wells 12
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 144 μ l