Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 1 mm dick
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
10
12
16
20
26
Probenvolumen (metrisch):
22 μl
29 μl
40 μ l
42 μl
52 μ l
67 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 8 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 67 μ l |