Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 1 mm dick
Artikelnummer. 11553362 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
10
12
16
20
26
Probenvolumen (metrisch):
22 μl
29 μl
40 μ l
42 μl
52 μ l
67 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11553362
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Standardmäßig geliefert
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat
Typ Kamm
Anzahl Wells 12
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Probenvolumen (metrisch) 40 μ l