Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 1mm dick
Artikelnummer. 11563362 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
10
12
16
20
26
Probenvolumen (metrisch):
22 μl
29 μl
40 μ l
42 μl
52 μ l
67 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11563362 16 29 μl 1 Stück
11543362 10 52 μ l 1 Stück
11553362 12 40 μ l 1 Stück
11573362 20 22 μl 1 Stück
11523362 4 42 μl 1 Stück
11533362 8 67 μ l 1 Stück
11583362 26 - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11563362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.59 €
    39.62 € / 1 Stück
    Sparen 1.97 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Standardmäßig geliefert
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat
Typ Kamm
Anzahl Wells 16
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Probenvolumen (metrisch) 29 μl