Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
15 μ l
17 μl
20 μ l
27 μ l
37 μl
72 μl
135 μl
304 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | Prep 2, Marker 2 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 135 μl |