Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 1,5mm dick
Artikelnummer. 11873483
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
15 μ l
17 μl
20 μ l
27 μ l
37 μl
72 μl
135 μl
304 μl
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11873483 12 20 μ l 1 Stück
11803483 10 27 μ l 1 Stück
11833483 1 Vorbereitungen, 1 Marker 304 μl 1 Stück
11813493 16 15 μ l 1 Stück
11857553 Prep 2, Marker 2 135 μl 1 Stück
11897553 Prep 4, Marker 2 72 μl 1 Stück
11837563 8 37 μl 1 Stück
11877563 8 17 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11873483
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 12
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 20 μ l