Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP, 1 MARKER 0.75MM VS20 VS20
Artikelnummer. 11807813 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
24
30
36
48
5
Volumen (metrisch) Well:
15 μl
20 μl
25 μl
30 μl
40 μl
80 μl
160 μl
1100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well unitSize
11807813 1 Vorbereitungen, 1 Marker 1100 μl 1 Stück
11817813 10 80 μl 1 Stück
11887813 18 40 μl 1 Stück
11827823 24 30 μl -
11867823 30 25 μl 1 Stück
11807833 36 20 μl 1 Stück
11847833 48 15 μl 1 Stück
11887833 5 160 μl 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11807813
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel-Standard-Vertikal-Gelelektrophoreseeinheiten.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Für Bänder mit fester Auflösung
  • Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
Typ Kamm
Anzahl Wells 1 Vorbereitungen, 1 Marker
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Volumen (metrisch) Well 1100 μl