Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP, 1 MARKER 0.75MM VS20 VS20
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
24
30
36
48
5
Volumen (metrisch) Well:
15 μl
20 μl
25 μl
30 μl
40 μl
80 μl
160 μl
1100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 30 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 25 μl |