Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP, 1 MARKER, 1.5MM VS20 VS20
Artikelnummer. 11837813 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
30
36
48
5
60
Volumen (metrisch) Well:
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
80 μl
160 μl
320 μl
2200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well unitSize
11837813 10 160 μl 1 Stück
11867813 1 Vorbereitungen, 1 Marker 2200 μl 1 Stück
11807823 18 80 μl 1 Stück
11847823 60 60 μl 1 Stück
11887823 30 50 μl 1 Stück
11827833 36 40 μl 1 Stück
11867833 48 30 μl 1 Stück
11807843 5 320 μl 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11837813
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel-Standard-Vertikal-Gelelektrophoreseeinheiten.
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
Typ Kamm
Anzahl Wells 10
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Volumen (metrisch) Well 160 μl