Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP, 1 MARKER, 1.5MM VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
25.95 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11837813
|
Fisherbrand™
|
10 | 160 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11867813
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 2200 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11807823
|
Fisherbrand™
|
18 | 80 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11847823
|
Fisherbrand™
|
60 | 60 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11887823
|
Fisherbrand™
|
30 | 50 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11827833
|
Fisherbrand™
|
36 | 40 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11867833
|
Fisherbrand™
|
48 | 30 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11807843
|
Fisherbrand™
|
5 | 320 μl |
25.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
1,5 mm |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten | |
Je 1 |