Learn More
Fisherbrand™ Leichte Inspektionshandschuhe aus Baumwoll-Lisle
Artikelnummer. 10739068 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Jumbo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10739068 Jumbo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10739068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für allgemeine Inspektionsarbeiten oder als Zwischenlage unter ungefütterten, flüssigkeitsdichten Handschuhen.
  • Handschuhe aus 100 % Baumwolle-Lisle
  • Aus zwei Teilen
  • Kann allein zu Inspektionszwecken getragen werden
  • Kann als Unterziehhandschuh unter flüssigkeitsdichten Handschuhen verwendet werden
  • Beidhändig
Compliance
Entspricht ASTM™ F17990-97 und ASTM D3389-05; EN 388- und EN 420-Normen.