Learn More
Fisherbrand™ Leichte Inspektionshandschuhe aus Baumwoll-Lisle
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- Handschuhe aus 100 % Baumwolle-Lisle
- Aus zwei Teilen
- Kann allein zu Inspektionszwecken getragen werden
- Kann als Unterziehhandschuhe unter flüssigkeitsdichten Handschuhen verwendet werden.
- Beidseitig tragbar
Specifications
Specifications
| Bauweise | Zugeschnitten und genäht |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Baumwolle |
| Produkttyp | Inspektionshandschuhe |
| Größe | Jumbo |
| Sterilität | Nicht steril |
| Show More |