Learn More
Fisherbrand™ Inspektionshandschuhe aus Baumwolle
Artikelnummer. p-143229 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Jumbo
M
Packungsgröße:
12 Stück
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 12865393
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Ideal für allgemeine Inspektionsarbeiten oder als Zwischenlagen für ungefütterte flüssigkeitsdichte Handschuhe
  • Handschuhe aus 100 % Baumwolle-Lisle
  • Aus zwei Teilen
  • Kann allein zu Inspektionszwecken getragen werden
  • Kann als Unterziehhandschuh unter flüssigkeitsdichten Handschuhen verwendet werden
  • Beidhändig
Compliance
Entspricht ASTM™ F17990-97 und ASTM D3389-05; EN 388- und EN 420-Normen.
Spezifikation
Bauweise Cut-and-Sewn-Aufbau
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Yes
Material Baumwolle
Produkttyp Inspektionshandschuhe
Größe M
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Elektronikmontage
Geschlecht Damen
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20 cm