Learn More
Fisherbrand™ Dispenser-Spitzen für Handystep™ S Mehrfachdispenser
Artikelnummer. 17433573 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
38 ml
1 ml
2,5 ml
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität unitSize
17433573 38 ml Steril 100 Stück
17823172 1 ml Steril 100 Stück
17833172 2,5 ml Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17433573
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird aus hochwertigem, frischem Kunststoff hergestellt und für die Verwendung mit den meisten Standard-Wiederholungs Pipetten in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Spitzen werden ohne chemische Zusätze hergestellt, um eine Kontamination der Reagenzien zu verhindern.
Hergestellt aus hochwertigen, reinen Kunststoffen für die Verwendung mit allen Standard-Wiederholpipetten in einer Vielzahl von Anwendungen.Die Spitzen werden ohne chemische Zusätze hergestellt, um eine Kontamination der Reagenzien zu verhindern.
25-ml- und 50-ml-Spitzen erfordern die Verwendung eines Adapters. Ein wiederverwendbarer Adapter wird in jeder Packung mit 25-ml- und 50-ml-Spitzen mitgeliefert.
  • Die Präzisionssiegelung zwischen Kolben und Zylinder gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, erhöhte Genauigkeit und Präzision
  • Die erweiterte Kolbenkonstruktion minimiert das Totvolumen und maximiert die Flüssigkeitsnutzung
  • Vollständig aus hochwertigem, frischem Polyethylen und hochdichtem Polypropylen hergestellt (der Kolben der 0,1-ml-Spitze besteht aus Flüssigkristall-Polymer-LCP)
Steril oder unsteril erhältlich Passt auf diese Modelle, ist aber nicht beschränkt auf:
  • der Marke™ HandyStep™ , HandyStep™ S, HandyStep™ elektronisch, HandyStep™ Berührung, HandyStep™ Berühren Sie S
  • Alle vorherigen Fisherbrand Mehrfachpipetten
  • Urin in AutoRep™ M, AutoRep™ S: AutoRep™ E
  • Eppendorf-Multipette™ 4780,
  • Gilson Repetman™
  • DLAB SchrittMate
  • Scilogex-Repeater
Spezifikation
Volumen (metrisch) 38 ml
Dispensierungsvolumen (metrisch) 10 bis 50 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Präzision ≤ 1,4 bis 0,6 %
Genauigkeit 4 bis 0,8 %
Reinigungsnachweise Frei von Endotoxinen, DNA, RNase, DNase und ATP
Sterilisationsmethode Beta
Format Einzeln verpackt
Spitzenform Positive Verdrängung
Menge 100/Pk.
Produkttyp Spritzenspitzen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Most repeating pipette models (see Description), Fisherbrand HandyStep S
Skala Ja
Material HDPE, Polypropylen
Graduierungen Bedruckt