Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Fisherbrand™ Einweg-Aluminium-Schalen mit geriffelten Seiten sind kostengünstig genug für den einmaligen Gebrauch und eignen sich als Verdampfungs- und Allzweck-Schalen
Größere Schalen eignen sich hervorragend für die Lebensmittelverarbeitung.
- Aus leichtem Aluminium
- Flacher Boden
- Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
- Gebördelter Rand
Spécification
Spécification
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendbar als Abdampf- und Allzweckschalen |
| Innendurchmesser (metrisch) Basis | 77 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) oben | 109 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 109 mm (innen oben), 77 mm (innen unten) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?