Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Aluminium-Schalen mit geriffelten Seiten sind kostengünstig genug für den einmaligen Gebrauch und eignen sich als Verdampfungs- und Allzweck-Schalen
Größere Schalen eignen sich hervorragend für die Lebensmittelverarbeitung.
- Aus leichtem Aluminium
- Flacher Boden
- Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
- Gebördelter Rand
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendbar als Abdampf- und Allzweckschalen |
| Innendurchmesser (metrisch) Basis | 137 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) oben | 180 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 137 mm (Innensockel), 180 mm (innenliegendes Oberteil) |