Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Polypropylen-Schraubverschluss
Description
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
- Mit Beschriftungsfläche
Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben
Order Info
Verpackt in Tabletts mit 250 oder 500 Stück
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 30 mL |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen |
| Markertyp | Beschriftungsfläche |
| Verpackung | Tablett |
| Menge | 250/Tablett |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Show More |