Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Kopfhaube aus Polypropylen
Artikelnummer. p-4681878 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1000 Stück
Größe:
24 in.
Artikelnummer. 15491932
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Einmalverschluss gewährleistet grundlegenden Schutz
Einmalverschluss gewährleistet grundlegenden Schutz
  • Einwegprodukt
  • 14 gsm Polypropylen
  • Durchmesser: 21 in. (53.3 cm) oder 24 in. (60.9 cm)
  • Latexfrei
  • Auswahl zwischen Blau und Weiß
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Größe (angloamerikanisch) 21 in.
Größe (metrisch) 53.3 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 21 in.
Durchmesser (metrisch) 53.3 cm