Learn More
Fisherbrand Fisherbrand Drehschieber-Vakuumpumpe, Endvakuum 0,002mbar, max.97 l/Min, 230V
Marke:  Fisherbrand FB65460
Fisherbrand Drehschieber-Vakuumpumpe, Endvakuum 0,002mbar, max.97 l/Min, 230V
Artikelnummer. 10562298