Learn More
Fisherbrand™ FLOUR SEMIMICRO 10MM W/STIRBAR
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 200 bis 2500 nm.
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-Fluoreszenz-Mikroküvette |
| Kapazität (metrisch) | 1500 μl |
| Material | Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 4 mm |
| Menge | Je 4 pro Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2.500 nm |
| Höhe (metrisch) | 49.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Zellhalter für Spektralphotometer |
| Mehr anzeigen |