Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids, 4 Clear Windows
Artikelnummer. 15296053 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
2/Packung, 8 Packungen/Karton
4/Packung, 4 Packungen/Karton
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15296053
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
  • Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 200 bis 2500 nm.
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Typ Fluoreszenz-Makroküvette
Kapazität (metrisch) 3000 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Menge 4/Packung, 4 Packungen/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck