Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids, 3 Clear Windows
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
12 μl
45 μl
100 μl
Schichtdicke:
1.5 mm
3 mm
10 mm
Beschreibung:
Mitte H: 15 mm
Mitte H: 8.5 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Includes
PTFE-Deckel oder -Stopfen
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 200 bis 2500 nm.
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Specifications
Specifications
| Typ | Fluoreszenz-Mikroküvette |
| Beschreibung | Mitte H: 15 mm |
| Kapazität (metrisch) | 45 μl |
| Material | Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 3 mm |
| Menge | Je 2 pro Karton |
| Schichtdicke | 3 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2.500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Show More |