Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids, 3 Clear Windows
Artikelnummer. p-4902686 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 μl
45 μl
100 μl
Schichtdicke:
1.5 mm
3 mm
10 mm
Beschreibung:
Mitte H: 15 mm
Mitte H: 8.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15255973
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
  • Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
  • Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 200 bis 2500 nm.
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Typ Fluoreszenz-Mikroküvette
Beschreibung Mitte H: 15 mm
Kapazität (metrisch) 100 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Menge Je 2 pro Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck