Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher mit Graduierung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Kostengünstige Einweg-Becher mit 4-Wege-Ausgießtülle für mehr Flexibilität
- Vier-Wege-Ausguss für größere Flexibilität
- Chemikalienbeständig, anwendbar zum Verdünnen oder Abschwächen von Säuren, wässrigen Lösungen, Alkoholen und Basen; temperaturbeständig bis 93 °C (200 °F)
- Graduierungen in ml und oz., Genauigkeit beträgt ±2 %
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Basis | 2,6 in. |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,62 in. |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 6.6 cm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 9.1 cm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Polystyrol |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,19 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.1 cm |
| Enthält | Vier-Wege-Ausguss |
| Mehr anzeigen |