Beschreibung
Kostengünstige Einweg-Becher mit 4-Wege-Ausgießtülle für mehr Flexibilität
- Vier-Wege-Ausguss für größere Flexibilität
- Chemikalienbeständig, anwendbar zum Verdünnen oder Abschwächen von Säuren, wässrigen Lösungen, Alkoholen und Basen; temperaturbeständig bis 93 °C (200 °F)
- Graduierungen in ml und oz., Genauigkeit beträgt ±2 %
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Basis | 3.98 in. |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 5.1 in. |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 10.1 cm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 12.9 cm |
| Kapazität (metrisch) | 800 ml |
| Material | Polystyrol |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,17 in. |
| Höhe (metrisch) | 10.59 cm |
| Enthält | Vier-Wege-Ausguss |
| Mehr anzeigen |