Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher mit Graduierung
Artikelnummer. p-33463 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
800 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11758549 150 ml 100 Stück
11768549 250 ml 100 Stück
11778549 800 ml 100 Stück
11788549 1000 ml 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 11758549
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bechergläser aus Polystyrol eignen sich hervorragend als Probenbehälter
Kostengünstige Einweg-Becher mit 4-Wege-Ausgießtülle für mehr Flexibilität
  • Vier-Wege-Ausguss für größere Flexibilität
  • Chemikalienbeständig, anwendbar zum Verdünnen oder Abschwächen von Säuren, wässrigen Lösungen, Alkoholen und Basen; temperaturbeständig bis 93 °C (200 °F)
  • Graduierungen in ml und oz., Genauigkeit beträgt ±2 %
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 2,17 in.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 3,25 in.
Durchmesser (metrisch) Basis 5.51 cm
Oberer Durchmesser (metrisch) 8.2 cm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Polystyrol
Höhe (angloamerikanisch) 2,56 in.
Höhe (metrisch) 6.5 cm
Enthält Vier-Wege-Ausguss
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 200 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 93 °C
Typ Becher
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja