Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Schaufeln
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.89 l
Größe:
S
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Große Schaufeln sind aus robustem Polyethylen für hohe Beanspruchungen hergestellt
- Für viele industrielle Anwendungen
- Große Schaufeln sind robust und in zwei Größen erhältlich
Bestellinformation
Weitere Schaufelgrößen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um zu bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1.89 l |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Strapazierfähige Schaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für viele industrielle Anwendungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,87 in. |
| Größe | S |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Breite (metrisch) | 15.24 cm |
| Abmessungen (L x B) | 5.87 x 6 x 13.5 Zoll (14.9 x 15.24 x 34.29 cm) |
| Mehr anzeigen |