Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Schaufeln
Artikelnummer. p-4332950 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.89 l
Größe:
S
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10202853
Marke: Fisherbrand™ 0627610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Robustes HDPE-Material.
  • Große Schaufeln sind aus robustem Polyethylen für hohe Beanspruchungen hergestellt
  • Für viele industrielle Anwendungen
  • Große Schaufeln sind robust und in zwei Größen erhältlich
Bestellinformation
Weitere Schaufelgrößen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um zu bestellen.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 gal.
Kapazität (metrisch) 1.89 l
Farbe Weiß
Produkttyp Strapazierfähige Schaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für viele industrielle Anwendungen
Länge (angloamerikanisch) 5,87 in.
Größe S
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15.24 cm
Abmessungen (L x B) 5.87 x 6 x 13.5 Zoll (14.9 x 15.24 x 34.29 cm)
Länge (angloamerikanisch) Griff 5.5 Zoll
Länge (metrisch) Griff 13.97 cm
Material HDPE
Länge (metrisch) 14.9 cm