Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Allzwecktrichter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11927944 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
100 ml
140 ml
210 mL
410 ml
500 ml
Oberer Durchmesser (metrisch):
6,5cm
8.4 cm
10.3 cm
12,5cm
15.5 cm
20,3 cm
Höhe (metrisch):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14,1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
3 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11927944
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für dauerhafte Laborarbeiten und hohe Beanspruchung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
  • Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 12,5cm
Kapazität (metrisch) 210 mL
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 14,1 cm