Beschreibung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
- Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 15.5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 410 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 17.7 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |