Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Allzwecktrichter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12672435 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
100 ml
140 ml
210 mL
410 ml
500 ml
Oberer Durchmesser (metrisch):
6,5cm
8.4 cm
10.3 cm
12,5cm
15.5 cm
20,3 cm
Höhe (metrisch):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14,1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
3 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
12672435 140 ml 10.3 cm 11.5 cm -
11997884 500 ml 20,3 cm 20.5 cm 12 Stück
12622445 500 ml 20,3 cm 20.5 cm 3 Stück
11997934 40 ml 6,5cm 9 cm 72 Stück
12662435 40 ml 6,5cm 9 cm 12 Stück
11907944 100 ml 8.4 cm 11 cm 72 Stück
12682435 100 ml 8.4 cm 11 cm -
12602445 410 ml 15.5 cm 17.7 cm -
11917914 410 ml 15.5 cm 17.7 cm 24 Stück
12692435 210 mL 12,5cm 14,1 cm 12 Stück
11927944 210 mL 12,5cm 14,1 cm 72 Stück
11917944 140 ml 10.3 cm 11.5 cm 72 Stück
12 options
Artikelnummer. 12672435
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für dauerhafte Laborarbeiten und hohe Beanspruchung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
  • Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 10.3 cm
Kapazität (metrisch) 140 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 11.5 cm