Beschreibung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
- Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 8.4 cm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 11 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,44 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Stiel | 0,90 in. |