Learn More
Fisherbrand™ Laborwerkwagen und -tische
Artikelnummer. p-4599910 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Laborwagen
Enthält:
Zwei herausnehmbare Schalen aus poliertem Edelstahl 304, die auf drei Seiten 2 in. tief und auf einer Seite offen sind
Gewicht (angloamerikanisch):
58 lb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Enthält Gewicht (angloamerikanisch)
15791748 Laborwagen Zwei herausnehmbare Schalen aus poliertem Edelstahl 304, die auf drei Seiten 2 in. tief und auf einer Seite offen sind 58 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15791748
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Fisherbrand Laborwagen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Halten oder Transportieren verschiedenster Laborartikel, Geräte und Behälter.
Die Fisherbrand Laborwagen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Halten oder Transportieren verschiedenster Laborartikel, Geräte und Behälter.
  • Rollen mit 4 Zoll Durchmesser, 2 mit Fußarretierungen
  • Gebrauchsfertig, vollständige werkseitige Montage
  • Ergonomische, Griffe aus extrudiertem Gummi
  • Langlebiger Fisherbrand Rahmen aus pulverbeschichtetem geschweißtem 18-Gauge-Stahlrohr in Blau
  • Benutzerkennung
  • 5 Jahre Garantie
  • Tragfähig für Lasten bis zu 400 Pfund.
Der Wagen aus Edelstahl verfügt über zwei Edelstahlplatten, die an drei Seiten über einen 2 Zoll hohen Rand verfügen und an einer Seite offen sind, um einen einfachen Transfer von der Arbeitsfläche auf den Wagen zu ermöglichen.2-Korb-Glaswaren-Wagen für den Transport von Glaswaren und kleinen Instrumenten in zwei vinylbeschichteten Drahtkörben mit abnehmbarer Tropfschale aus Kunststoff zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten. Jeder Korb misst 32 x 18 x 4 Zoll H.4-Korb-Glaswaren-Wagen für den Transport von Glaswaren und kleinen Instrumenten in vier vinylbeschichteten Drahtkörben mit abnehmbarer Tropfschale aus Kunststoff zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten. Jeder Korb misst 16 x 18 x 4 Zoll H.Plattenwagen, zum Transport von feuchten oder verschmutzten Laborartikeln; herausnehmbare Platten aus pulverbeschichtetem Stahl mit 2-Zoll-Rand, die mit grauen Gummimatten belegt sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
Der tragbare Tisch verfügt über zwei offene Einlegeböden, die einen einfachen Transfer von der Arbeitsfläche auf den Wagen ermöglichen. Der Chemikalienwagen verfügt über zwei offene Einlegeböden mit starren PVC-Extrusionen auf zwei Seiten, um ein Verrutschen der Behälter zu verhindern.
Garantie
5 Jahre Garantie.
Spezifikation
Produkttyp Laborwagen
Farbe Blau
Abmessungen (L x B x H) 88,6 x 48,3 x 92,4 cm (34,88 x 19 x 36,38 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vielseitig einsetzbar zum Halten oder Transportieren verschiedener Laborartikel, -geräte und -behälter
Höhe (angloamerikanisch) 36,38 in.
Höhe (metrisch) 92.4 cm
Enthält Zwei herausnehmbare Schalen aus poliertem Edelstahl 304, die auf drei Seiten 2 in. tief und auf einer Seite offen sind
Länge (angloamerikanisch) 34,88 in.
Länge (metrisch) 88.6 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 400 lbs.
Tragkraft (metrisch) 181 kg
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2
Gewicht (metrisch) 26.3 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 58 lb
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 48.3 cm