Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ und Mini-Labtool™
Artikelnummer. 11873172 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
3.54 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
0.43 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
11873172 3.54 in. 0.43 lbs. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11873172
Menge Preis
1 41.54 € / 1 Stück
10 36.99 € / 1 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Mehrzweckwerkzeuge im Taschenformat sind für Hunderte von Laboranwendungen geeignet.
Werkzeuge aus Edelstahl mit Aluminiumgriffen zum Öffnen von Flaschen, Schneiden von Stopfen, Schläuchen und Drähten und vieles mehr.
Labtool II
  • Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Lineal, kleinem/großen Messer, Sägemesser, Stanze, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner, Nadel, Säge und gezahntem Abisolierer
  • Länge in geschlossenem Zustand: 9 cm (3.5 in.)
  • Gewicht: 200 g (7 oz.)
Mini-Labtool
  • Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Messer, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Schere, Feile, Säge, Flaschen- und Dosenöffner und Schlüsselkette
  • Länge in geschlossenem Zustand: 6.5 cm (2.5 in.)
  • Gewicht: 79 g (2.75 oz.)
Spezifikation
Produkttyp Labtool II
Länge (angloamerikanisch) 3.54 in.
Länge (metrisch) 9 cm
Material Edelstahl
Enthält Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Lineal, kleines und großes Messer, Sägemesser, Stanzwerkzeug, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner, Nadel, Säge und Abisolierklinge
Gewicht (angloamerikanisch) 0.43 lbs.
Gewicht (metrisch) 0.2 kg