Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ und Mini-Labtool™
Artikelnummer. p-3217290 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
3.54 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
0.43 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11873172
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Mehrzweckwerkzeuge im Taschenformat sind für Hunderte von Laboranwendungen geeignet.
Werkzeuge aus Edelstahl mit Aluminiumgriffen zum Öffnen von Flaschen, Schneiden von Stopfen, Schläuchen und Drähten und vieles mehr.
Labtool II
  • Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Lineal, kleinem/großen Messer, Sägemesser, Stanze, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner, Nadel, Säge und gezahntem Abisolierer
  • Länge in geschlossenem Zustand: 9 cm (3.5 in.)
  • Gewicht: 200 g (7 oz.)
Mini-Labtool
  • Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Messer, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Schere, Feile, Säge, Flaschen- und Dosenöffner und Schlüsselkette
  • Länge in geschlossenem Zustand: 6.5 cm (2.5 in.)
  • Gewicht: 79 g (2.75 oz.)
Spezifikation
Produkttyp Labtool II
Länge (angloamerikanisch) 3.54 in.
Länge (metrisch) 9 cm
Material Edelstahl
Enthält Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Lineal, kleines und großes Messer, Sägemesser, Stanzwerkzeug, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner, Nadel, Säge und Abisolierklinge
Gewicht (angloamerikanisch) 0.43 lbs.
Gewicht (metrisch) 0.2 kg