Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen
Artikelnummer. p-38801 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
18 mm
15 bis 415 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17324410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.
  • LDPE-Flaschen und -Ausgüsse mit Verschlusskappen
  • Der Verschluss rastet nach der Verwendung leicht ein und sorgt für eine gute Abdichtung
  • Die Ausgussöffnungen sind standardmäßig 0,08 cm (0,03 Zoll) groß
  • Können durch Rückschneiden mit einer Schere vergrößert werden
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält Verschlusskappe
Material LDPE
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Menge Packung, Karton
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 36 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Höhe (angloamerikanisch) 1,417 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar