Learn More
Fisherbrand™ Low-Form Polypropylene Beakers with Handle
Artikelnummer. 17199414 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17199414 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17199414
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For safe and easy pouring
Aus chemikalienbeständigem Polypropylen
  • Praktischer Ausguss
  • Skalen in l und ml
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 4,56 in.
Oberer Durchmesser (metrisch) 11,6 cm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für sichere und einfache Gießen, industrielle und chemische Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 5,13 in.
Höhe (metrisch) 13 cm
Schritten 50 mL
Länge (angloamerikanisch) 7,06 in.
Länge (metrisch) 17,93 cm
Typ Becher
Breite (angloamerikanisch) 4,6 in.
Breite (metrisch) 11,68 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja