Learn More
Fisherbrand™ Niedrige und hohe PP-Verdunstungsschalen
Artikelnummer. 17759959 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180 ml ​
Durchmesser (angloamerikanisch):
4,76 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,81 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
17759959 180 ml ​ 4,76 in. 0,81 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17759959
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Inert und anwendbar bis 280 %° C (536° F) dargelegt.
Inert und anwendbar bis 280 %° C (536° F) dargelegt.
Glatte innere Oberfläche.
  • Dickwandig
  • Mit Ausguss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 180 ml ​
Material PTFE
Form Runden
Typ Abdampfschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfungsanwendungen
Ausführung der Innenwände Glatt
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 500 °F
Temperaturbereich (metrisch) 260 °C
Dicke 2 mm
Länge (angloamerikanisch) 5237 in.
Länge (metrisch) 133.01 mm
Höhe (metrisch) 20.5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,81 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,76 in.
Durchmesser (metrisch) 121 mm