Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 11716408 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Menge:
12
18
Form:
Achteck
Polygon
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11716408
Marke: Fisherbrand™ 0477599
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbchen-Sortimente werden in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Fisherbrand™ Magnetrührstäbe enthalten PTFE-gekapselte Alnico-Magnete und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Wählen Sie aus Sortimenten in den Formen Oktagon, zylindrisch, Polygon, Mikro, Ei-Form oder Spinplus™
  • Reibungsarme Beschichtung aus PTFE USP Klasse VI, FDA-Gütegrad; langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Enthält Zwei der folgenden Größen: 0,5 x 0,31 in., 0,63 x 0,31 in., 1 x 0,38 in., 1,5 x 0,38 in., 2 x 0,38 in. und 2,5 x 0,38 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 7.9 mm, 9.7 mm
Länge (metrisch) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 12
Form Achteck
Typ Rührstab