Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Artikelnummer. 11719388 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Verschlussmaterial:
LDPE
Polypropylen
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Form:
Groß, dünn
Kurz, breit
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
25 Stück
300 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussmaterial Farbe Form unitSize
11719388 237 mL LDPE Weiß Kurz, breit 100 Stück
12029977 118 mL Polypropylen Durchscheinend Kurz, breit 300 Stück
11709388 148 mL Polypropylen Durchscheinend Groß, dünn 300 Stück
12049977 237 mL LDPE Durchscheinend Kurz, breit 100 Stück
11974375 237 mL LDPE Durchscheinend Groß, dünn 100 Stück
12029957 237 mL LDPE Weiß Groß, dünn 100 Stück
12089977 473 mL LDPE Durchscheinend Kurz, breit 100 Stück
11994375 473 mL LDPE Weiß Groß, dünn 100 Stück
12089947 946 mL LDPE - Groß, dünn 100 Stück
12089957 1100 mL LDPE Weiß Kurz, breit 100 Stück
12009957 1900 mL LDPE Durchscheinend Groß, dünn 50 Stück
12009967 1900 mL LDPE Weiß Groß, dünn 50 Stück
12039957 2500 mL LDPE - Groß, dünn 25 Stück
12069967 2500 mL LDPE Weiß Groß, dünn 25 Stück
12099957 5100 mL LDPE Durchscheinend Kurz, breit 10 Stück
12089967 5100 mL LDPE Weiß Groß, dünn 10 Stück
16 options
Artikelnummer. 11719388
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
  • Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
  • Platzsparend stapelbar
  • Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
  1. kurze/breite Form
  2. hohe/dünne Form
  3. graduiert
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Material HDPE
Form Kurz, breit
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Kapazität (metrisch) 237 mL
Verschlussmaterial LDPE
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 9,50 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,21 in.
Höhe (metrisch) 5,61 cm
Anzahl pro Packung 100/Packung