Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
- Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
- Platzsparend stapelbar
- Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
- kurze/breite Form
- hohe/dünne Form
- graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Material | HDPE |
| Form | Kurz, breit |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 172 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 5100 mL |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (metrisch) | 22,0 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,98 in. |
| Höhe (metrisch) | 17,72 cm |