Learn More
Fisherbrand™ Nichrom-Impfnadel mit Griffen
Artikelnummer. 15228979 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gauge:
26 G
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gauge Packungsgröße
15228979 26 G 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15228979
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhältlich in zwei Nadelstärken
  • Besteht aus einem geraden Draht, der an einem Aluminiumgriff befestigt ist
  • Der Griff ist 7,25 in. (18,4 cm) lang und hat ein kegelförmiges Ende
  • Der Draht ist 100 mm lang
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 3,93 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Material Nichrome
Produkttyp Impfnadel
Gauge 26 G
Länge (angloamerikanisch) Griff 7,25 in.
Länge (metrisch) Griff 18,4 cm
Grifftyp Aluminiumgriff