Learn More
Fisherbrand™ Sterile PETG-Medienflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12084118 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlusstyp:
Manipulationssichere Schraubkappe
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlusstyp unitSize
12084118 250 ml Manipulationssichere Schraubkappe 24 Stück
12074118 125 ml Manipulationssichere Schraubkappe 24 Stück
12064118 500 ml Manipulationssichere Schraubkappe 12 Stück
12094118 1000 ml Manipulationssichere Schraubkappe 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12084118
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Medienflaschen
Die Fisherbrand Medienflasche aus PETG ist ideal für die Medienvorbereitung und -lagerung.
  • Eine kostengünstige und bruchsichere Alternative zu Medienflaschen aus Glas
  • Nicht-pyrogenisch und nicht-zytotoxisch zum Schutz der Zellen
  • Abriebsichere eingegossene Graduierungen
  • Hergestellt aus durchsichtigen, leichtem Polyethylen-Terephthalat-Copolyester (PETG), das Stoßfestigkeit und hervorragende Eigenschaften als Gasbarriere bietet
  • Der Verschluss besteht aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Die Flaschen sind in einem Tablett in Schrumpffolie verpackt, damit sie sauber bleiben
  • Das Schrumpfband um den Verschluss und den Flaschenhals sorgt bis zur Entfernung des Bandes für eine visuelle Sterilitätsgewährleistung der einzelnen Flaschen
  • Teilenummern, die auf “A” enden, sind ohne einen manipulationssicheren Ring ausgeführt
Compliance
Zertifiziert steril bei SAL 10-6, USP Klasse VI, zur Gewährleistung der Biokompatibilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Lagerung von Medien
Material PETG
Sterilität Sterile
Zertifizierung/Konformität SAL 10-6, USP-Klasse VI
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Form Quadratisch
Produkttyp Medienflasche aus Kunststoff
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe