Learn More
Fisherbrand™ Sterile PETG-Medienflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4331950 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Verschlusstyp:
Manipulationssichere Schraubkappe
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 12074118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Medienflaschen
Die Fisherbrand Medienflasche aus PETG ist ideal für die Medienvorbereitung und -lagerung.
  • Eine kostengünstige und bruchsichere Alternative zu Medienflaschen aus Glas
  • Nicht-pyrogenisch und nicht-zytotoxisch zum Schutz der Zellen
  • Abriebsichere eingegossene Graduierungen
  • Hergestellt aus durchsichtigen, leichtem Polyethylen-Terephthalat-Copolyester (PETG), das Stoßfestigkeit und hervorragende Eigenschaften als Gasbarriere bietet
  • Der Verschluss besteht aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Die Flaschen sind in einem Tablett in Schrumpffolie verpackt, damit sie sauber bleiben
  • Das Schrumpfband um den Verschluss und den Flaschenhals sorgt bis zur Entfernung des Bandes für eine visuelle Sterilitätsgewährleistung der einzelnen Flaschen
  • Teilenummern, die auf “A” enden, sind ohne einen manipulationssicheren Ring ausgeführt
Compliance
Zertifiziert steril bei SAL 10-6, USP Klasse VI, zur Gewährleistung der Biokompatibilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Lagerung von Medien
Material PETG
Sterilität Sterile
Zertifizierung/Konformität SAL 10-6, USP-Klasse VI
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Form Quadratisch
Produkttyp Medienflasche aus Kunststoff
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe